Dysprosium trinitrate pentahydrate 99,9%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Dysprosium (III) nitrate pentahydrate
Formula:
DyN₃O₉·5H₂O Peso molecolare: 438.59 Punto di fusione: 88.6 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149683 CAS Number: 10031-49-9 EINECS: 233-410-5 UN: 1477 ADR: 5.1 III |