Dysprosium trichloride hexahydrate 99,9%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Dysprosium (III) chloride hexahydrate, Dysprosium(III) chloride hydrate
Formula:
Cl₃Dy·6H₂O Peso molecolare: 376.95 Punto di fusione: 718 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010984 CAS Number: 15059-52-6 |