Stampa…
Dysprosium 99,9%, chips
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
IN1612-10G IN1612-50G
APOSIN1612-10GEA 139 EUR
APOSIN1612-10G APOSIN1612-50G
Dysprosium 99,9%, chips
Dysprosium
Formula: Dy
Peso molecolare: 162,5 g/mol
Punto di ebollizione: 2335 °C
Punto di fusione: 1409 °C
Densità: 8,54 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010982
CAS Number: 7429-91-6
UN: 3089
ADR: 4.1,II