Stampa…
Rame solfato pentaidrato 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
IN1591-1KG IN1591-250G
APOSIN1591-1KGEA 92.8 EUR
APOSIN1591-1KG APOSIN1591-250G
Rame solfato pentaidrato 99%
Solfato di rame pentaidrato
Formula: CuSO₄·5H₂O
Punto di fusione: 110 °C (dec.)
Densità: 2,284 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149681
CAS Number: 7758-99-8
EINECS: 231-847-6
UN: 3288
ADR: 6.1,III