Stampa…
Copper selenide 99.999%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Copper(II) selenide
IN1588-25G IN1588-100G
APOSIN1588-25GEA 575 EUR
APOSIN1588-25G APOSIN1588-100G
Copper selenide 99.999%
Copper selenide
Formula: CuSe
Peso molecolare: 142,51 g/mol
Punto di fusione: 550 °C (dec.)
Densità: 5,99 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016058
CAS Number: 1317-41-5