Stampa…
Copper selenide 99.99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
IN1585-100G IN1585-25G
APOSIN1585-100GEA 618 EUR
APOSIN1585-100G APOSIN1585-25G
Copper selenide 99.99%
Copper selenide
Formula: CuSe
Punto di fusione: 550 °C (dec.)
Densità: 5,99 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016058
CAS Number: 1317-41-5
EINECS: 215-272-8
UN: 3283
ADR: 6.1,I