Stampa…
Rame (II) ossido 99.99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
IN1579-100G IN1579-500G
APOSIN1579-100GEA 406 EUR
APOSIN1579-100G APOSIN1579-500G
Rame (II) ossido 99.99%
Rame (II) ossido
Formula: CuO
Punto di fusione: 1362 °C
Densità: 6,315 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010979
CAS Number: 1317-38-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III