Stampa…
Rame (II) ossido 99,9%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ossido di rame (II)
IN1576-1KG IN1576-250G IN1576-500G
APOSIN1576-1KGEA 345 EUR
APOSIN1576-1KG APOSIN1576-250G APOSIN1576-500G
Rame (II) ossido 99,9%
Rame (II) ossido
Formula: CuO
Peso molecolare: 79,55 g/mol
Punto di fusione: 1362 °C
Densità: 6,315 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010979
CAS Number: 1317-38-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III