Rame (II) nitrato 2,5-idrato 99.999%
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
Cu(NO₃)₂·2.5H₂O Punto di fusione: 255 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00211298 CAS Number: 19004-19-4 UN: 3085 ADR: 5.1+8,II |