Stampa…
Rame (I) ioduro 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
IN1559-100G IN1559-1KG IN1559-500G
APOSIN1559-100GEA 24.8 EUR
APOSIN1559-100G APOSIN1559-1KG APOSIN1559-500G
Rame (I) ioduro 98%
Rame (I) ioduro
Formula: CuI
Punto di ebollizione: 1290 °C
Punto di fusione: 605 °C
Densità: 5,62 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010978
CAS Number: 7681-65-4
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III