Stampa…
Rame (I) ioduro 99.998%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
IN1558-100G IN1558-25G
APOSIN1558-100GEA 89.9 EUR
APOSIN1558-100G APOSIN1558-25G
Rame (I) ioduro 99.998%
Rame (I) ioduro
Formula: CuI
Punto di ebollizione: 1290 °C
Punto di fusione: 605 °C
Densità: 5,62 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010978
CAS Number: 7681-65-4
EINECS: 231-674-6
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III