Stampa…
Rame (II) cloruro, anidro 99,9%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Copper dichloride, Cupric chloride
IN1546-1KG
APOSIN1546-1KGEA 400 EUR
APOSIN1546-1KG
Rame (II) cloruro, anidro 99,9%
Rame (II) cloruro
Formula: Cl₂Cu
Peso molecolare: 134,45 g/mol
Punto di fusione: 620 °C
Densità: 3,386 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010972
CAS Number: 7447-39-4
EINECS: 231-210-2
UN: 2802
ADR: 8,III