Stampa…
Rame (II) cloruro diidrato ACS
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Copper dichloride dihydrate, Cupric chloride dihydrate
IN1543-100G IN1543-500G
APOSIN1543-100GEA 89.9 EUR
APOSIN1543-100G APOSIN1543-500G
Rame (II) cloruro diidrato ACS
Rame (II) cloruro diidrato
Formula: CuCl₂·2H₂O
Punto di fusione: 100 °C (dec.)
Densità: 2,54 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149674
CAS Number: 10125-13-0
EINECS: 231-210-2
UN: 2802
ADR: 8,III