Stampa…
Rame (I) cloruro 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
IN1542-100G IN1542-500G IN1542-1KG
APOSIN1542-100GEA 46.4 EUR
APOSIN1542-100G APOSIN1542-500G APOSIN1542-1KG
Rame (I) cloruro 99%
Rame (I) cloruro
Formula: ClCu
Punto di ebollizione: 1490 °C
Punto di fusione: 430 °C
Densità: 4,14 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010971
CAS Number: 7758-89-6
EINECS: 231-842-9
UN: 2802
ADR: 8,III