Rame (I) bromuro 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
IN1539-1KG
IN1539-250G
IN1539-10KG
APOSIN1539-1KGEA
848
EUR
APOSIN1539-1KG
APOSIN1539-250G
APOSIN1539-10KG
Rame (I) bromuro 99%
Rame (I) bromuro
Formula:
BrCu Peso molecolare: 143.45 g/mol Punto di ebollizione: 1345 °C Punto di fusione: 504 °C Densità: 4.71 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010969 CAS Number: 7787-70-4 EINECS: 232-131-6 Merck Index: 13,02689 |