Stampa…
Rame (II) acetato 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
IN1535-25G IN1535-50G
APOSIN1535-25GEA 21.9 EUR
APOSIN1535-25G APOSIN1535-50G
Rame (II) acetato 96%
Rame (II) acetato
Formula: CuCH₃CO₂
Punto di fusione: 115 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008690
CAS Number: 142-71-2
EINECS: 205-553-3
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III