Stampa…
Cobalto 99.9+%, pieces
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
IN1483-100G IN1483-500G
APOSIN1483-100GEA 94.5 EUR
APOSIN1483-100G APOSIN1483-500G
Cobalto 99.9+%, pieces
Cobalto
Formula: Co
Peso molecolare: 58,93 g/mol
Punto di ebollizione: 2900 °C
Punto di fusione: 1495 °C
Densità: 8,92 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010935
CAS Number: 7440-48-4
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III