Stampa…
Cromo (III) nitrato 99,9%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
IN1477-100G IN1477-25G
APOSIN1477-100GEA 473 EUR
APOSIN1477-100G APOSIN1477-25G
Cromo (III) nitrato 99,9%
Cromo (III) nitrato
Formula: CrN₃O₉
Peso molecolare: 238,01 g/mol
Punto di fusione: 60 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 13548-38-4
UN: 2720
ADR: 5.1,III