Stampa…
Cesio nitratoi 99,9%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
IN1456-100G IN1456-500G
APOSIN1456-100GEA 212 EUR
APOSIN1456-100G APOSIN1456-500G
Cesio nitratoi 99,9%
Cesio nitratoi
Formula: CsNO₃
Punto di fusione: 414 °C
Densità: 3,685 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010963
CAS Number: 7789-18-6
EINECS: 232-146-8
UN: 1451
ADR: 5.1,III