Stampa…
Cesium hydroxide 50% in soluzione acquosa 99,9%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
IN1453-100G IN1453-500G
APOSIN1453-100GEA 270 EUR
APOSIN1453-100G APOSIN1453-500G
Cesium hydroxide 50% in soluzione acquosa 99,9%
Cesium hydroxide
Formula: CsOH
Peso molecolare: 149,91 g/mol
Densità: 1,72 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010964
CAS Number: 21351-79-1
EINECS: 244-344-1
UN: 2681
ADR: 8,II