Stampa…
Cesium hydroxide hydrate 99,9%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Cesium hydroxide, hydrate
IN1450-100G IN1450-25G
APOSIN1450-100GEA 263 EUR
APOSIN1450-100G APOSIN1450-25G
Cesium hydroxide hydrate 99,9%
Cesium hydroxide hydrate
Formula: HCsO·H₂O
Peso molecolare: 167,93 g/mol
Punto di fusione: 272,3 °C
Densità: 3,675 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010964
CAS Number: 12260-45-6
EINECS: 244-344-1
UN: 2682
ADR: 8,II