Stampa…
Cesio carbonato 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
IN1435-5G IN1435-50G
APOSIN1435-5GEA 75.8 EUR
APOSIN1435-5G APOSIN1435-50G
Cesio carbonato 99%
Cesio carbonato
Formula: Cs₂CO₃
Punto di fusione: 610 °C (dec.)
Densità: 4,072 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010957
CAS Number: 534-17-8
EINECS: 208-591-9