Stampa…
Cerio (IV) solfato tetraidrato 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Cerium disulphate tetrahydrate, Ceric sulphate tetrahydrate
IN1426-100G IN1426-500G
APOSIN1426-100GEA 154 EUR
APOSIN1426-100G APOSIN1426-500G
Cerio (IV) solfato tetraidrato 99%
Cerio (IV) solfato tetraidrato
Formula: Ce(SO₄)₂·4H₂O
Peso molecolare: 404.3 g/mol
Densità: 3.91 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149427
CAS Number: 10294-42-5
UN: 3085
ADR: 5.1+8 III
Merck Index: 12,02036