Stampa…
Cerio (III) nitrato esaidrato 99,9%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Cerous chloride hexahydrate, Cerium (III) nitrate hexahydrate
IN1423-100G IN1423-250G
APOSIN1423-100GEA 139 EUR
APOSIN1423-100G APOSIN1423-250G
Cerio (III) nitrato esaidrato 99,9%
Cerio (III) nitrato esaidrato
Formula: Ce(NO₃)₃·6H₂O
Peso molecolare: 434,22 g/mol
Punto di ebollizione: 200 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149631
CAS Number: 10294-41-4
EINECS: 233-297-2
UN: 1477
ADR: 5.1,III