Stampa…
Calcium wolframate 99,9%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Calcium tungstate, Calcium tungsten oxide
IN1393-250G IN1393-50G
APOSIN1393-250GEA 285 EUR
APOSIN1393-250G APOSIN1393-50G
Calcium wolframate 99,9%
Calcium wolframate
Formula: CaO₄W
Peso molecolare: 287,92 g/mol
Punto di fusione: 1620 °C
Densità: 6,06 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010913
CAS Number: 7790-75-2
EINECS: 232-219-4