Calcio nitrato idrato 99.99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
Ca(NO₃)₂·H₂O Punto di ebollizione: 132 °C Punto di fusione: 39,7 °C Densità: 1,82 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149604 CAS Number: 35054-52-5 UN: 1454 ADR: 5.1,III |