Stampa…
Calcio cloruro 77%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
IN1385A-100G IN1385A-50G IN1385A-1KG
APOSIN1385A-100GEA 24.8 EUR
APOSIN1385A-100G APOSIN1385A-50G APOSIN1385A-1KG
Calcio cloruro 77%
Calcio cloruro
Formula: CaCl₂
Punto di ebollizione: 1670 °C
Punto di fusione: 772 °C
Densità: 2,15 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010903
CAS Number: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8