Stampa…
Calcium bromide, anidro 99,5%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
IN1378-100G IN1378-250G
APOSIN1378-100GEA 109 EUR
APOSIN1378-100G APOSIN1378-250G
Calcium bromide, anidro 99,5%
Calcium bromide
Formula: Br₂Ca
Punto di ebollizione: 806…812 °C
Punto di fusione: 730 °C (dec.)
Densità: 3,353 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010902
CAS Number: 7789-41-5
EINECS: 232-164-6