Stampa…
Bismuto (III) ossido 99.999%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Bismuth Trioxide, Dibismuth trioxide
IN1255-100G IN1255-500G
APOSIN1255-100GEA 161 EUR
APOSIN1255-100G APOSIN1255-500G
Bismuto (III) ossido 99.999%
Bismuto (III) ossido
Formula: BiO₃
Peso molecolare: 465,96 g/mol
Punto di ebollizione: 1890 °C
Punto di fusione: 817 °C
Densità: 8,9 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003462
CAS Number: 1304-76-3