Dibismuth molybdenum hexaoxide 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Dibismuth(III) molybdenum(VI) oxide
Formula:
Bi₂MoO₆ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064779 CAS Number: 13565-96-3 EINECS: 236-955-7 |