Stampa…
Bismuth(III) fluoride, anidro 99.99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
IN1243-100G IN1243-25G
APOSIN1243-100GEA 770 EUR
APOSIN1243-100G APOSIN1243-25G
Bismuth(III) fluoride, anidro 99.99%
Bismuth(III) fluoride
Formula: BiF₃
Peso molecolare: 265.98 g/mol
Punto di ebollizione: 230
Punto di fusione: 727 °C
Densità: 8.3 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010893
CAS Number: 7787-61-3
UN: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 12,01305