Stampa…
Bismuto (III) cloruro 99.999%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Bismuth(III) chloride, Bismuth trichloride
IN1240-100G IN1240-25G IN1240-250G
APOSIN1240-100GEA 683 EUR
APOSIN1240-100G APOSIN1240-25G APOSIN1240-250G
Bismuto (III) cloruro 99.999%
Bismuto (III) cloruro
Formula: BiCl₃
Peso molecolare: 315.34 g/mol
Punto di ebollizione: 430 °C
Punto di fusione: 230…232 °C
Densità: 4.75 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003461
CAS Number: 7787-60-2
EINECS: 232-123-2
Merck Index: 13,01261