Stampa…
Barium wolframate 99,9%
Fornitore: Apollo Scientific
IN1228-100G IN1228-500G IN1228-50G
APOSIN1228-100GEA 493 EUR
APOSIN1228-100G APOSIN1228-500G APOSIN1228-50G
Barium wolframate 99,9%
Barium wolframate
Formula: BaO₄W
Densità: 5,04 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 7787-42-0