Stampa…
Barium titanate 99,9%
Fornitore: Apollo Scientific
IN1226-100G IN1226-500G
APOSIN1226-100GEA 215 EUR
APOSIN1226-100G APOSIN1226-500G
Barium titanate 99,9%
Barium titanate
Formula: BaO₃Ti
Punto di fusione: 1620 °C
Densità: 6,08 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003447
CAS Number: 12047-27-7