Bario solfuro 75%, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
BaS Punto di fusione: 1200 °C Densità: 4,25 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014192 CAS Number: 21109-95-5 |