Stampa…
Bario nitrato 99.999%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
IN1210-100G IN1210-25G
APOSIN1210-100GEA 364 EUR
APOSIN1210-100G APOSIN1210-25G
Bario nitrato 99.999%
Bario nitrato
Formula: Ba(NO₃)₂
Punto di fusione: 592 °C (dec.)
Densità: 3,23 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003442
CAS Number: 10022-31-8
UN: 1479
ADR: 5.1,I