Stampa…
Bario idrossido ottaidrato 99.99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
IN1198-100G IN1198-25G
APOSIN1198-100GEA 161 EUR
APOSIN1198-100G APOSIN1198-25G
Bario idrossido ottaidrato 99.99%
Bario idrossido ottaidrato
Formula: Ba(OH)₂·8H₂O
Punto di fusione: 78 °C
Densità: 2,18 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149152
CAS Number: 12230-71-6
UN: 3262
ADR: 8,II