Stampa…
Antimonio (III) ossido 99,9%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
IN1126-250G IN1126-1000G
APOSIN1126-250GEA 496 EUR
APOSIN1126-250G APOSIN1126-1000G
Antimonio (III) ossido 99,9%
Antimonio (III) ossido
Formula: O₃Sb₂
Punto di ebollizione: 1550 °C (subl.)
Punto di fusione: 656 °C
Densità: 5,67 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011214
CAS Number: 1309-64-4
UN: 1549
ADR: 6.1,III