Stampa…
Antimony (III) ethanolate 99.99+%
Fornitore: Apollo Scientific
IN1117-50G IN1117-10G
APOSIN1117-50GEA 915 EUR
APOSIN1117-50G APOSIN1117-10G
Antimony (III) ethanolate 99.99+%
Antimony (III) ethanolate
Formula: C₆H₁₅O₃Sb
Punto di ebollizione: 95 °C/11mmHg
Densità: 1,524 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 60 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00015123
CAS Number: 10433-06-4