Stampa…
Antimonio (III) cloruro 99,9%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Tricloruro di antimonio, Antimonio tricloruro
IN1108-100G IN1108-25G
APOSIN1108-100GEA 248 EUR
APOSIN1108-100G APOSIN1108-25G
Antimonio (III) cloruro 99,9%
Antimonio (III) cloruro
Formula: SbCl₃
Peso molecolare: 228,12 g/mol
Punto di ebollizione: 283 °C
Punto di fusione: 73,4 °C
Densità: 3,14 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011212
CAS Number: 10025-91-9
EINECS: 233-047-2
UN: 1733
ADR: 8,II