Stampa…
Ammonio solfato 99.999%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Sulphuric acid diammonium salt, Diammonium sulphate, Mascagnite
IN1084-100G IN1084-250G IN1084-500G
APOSIN1084-100GEA 147 EUR
APOSIN1084-100G APOSIN1084-250G APOSIN1084-500G
Ammonio solfato 99.999%
Ammonio solfato
Formula: (NH₄)₂SO₄
Peso molecolare: 132,14 g/mol
Punto di fusione: 235 °C (dec.)
Densità: 1,769 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003391
CAS Number: 7783-20-2