Stampa…

Ammonio eptamolibdato tetraidrato ACS

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

Synonyms: Hexaammonium heptamolybdate tetrahydrate, Ammonium molybdate(VI) tetrahydrate, Ammonium molybdate tetrahydrate, Hexammonium heptamolybdate 4-hydrate, Molybdic acid ammonium salt tetrahydrate

IN1075-1KG IN1075-250G
APOSIN1075-1KGEA 256 EUR
APOSIN1075-1KG APOSIN1075-250G
Ammonio eptamolibdato tetraidrato ACS
Ammonio eptamolibdato tetraidrato
Formula: (NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O
Peso molecolare: 1235,86 g/mol
Punto di fusione: 190 °C (dec.)
Densità: 2,498 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00167059
CAS Number: 12054-85-2
EINECS: 234-320-9

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR