Stampa…
Alluminio potassio solfato dodecaidrato ACS
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Aluminium Potassium sulphate, 12-Hydrate, Aluminum potassium sulphate dodecahydrate, Aluminium potassium bis(sulphate) dodecahydrate, Potassium alum, Alum potassium
IN1042-2.5KG IN1042-500G
APOSIN1042-2.5KGEA 234 EUR
APOSIN1042-2.5KG APOSIN1042-500G
Alluminio potassio solfato dodecaidrato ACS
Alluminio potassio solfato dodecaidrato
Formula: AlK(SO₄)₂·12H₂O
Peso molecolare: 474,39 g/mol
Punto di fusione: 92 °C
Densità: 1,757 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149143
CAS Number: 7784-24-9
EINECS: 233-141-3