Stampa…
Aluminium nitride 99,9%, in polvere ~325 mesh
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Aluminum nitride
IN1030-250G IN1030-50G IN1030-1KG
APOSIN1030-250GEA 248 EUR
APOSIN1030-250G APOSIN1030-50G APOSIN1030-1KG
Aluminium nitride 99,9%, in polvere ~325 mesh
Aluminium nitride
Formula: AlN
Peso molecolare: 40,99 g/mol
Punto di fusione: >2200 °C
Densità: 3,26 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003429
CAS Number: 24304-00-5