Stampa…
Alluminio nitrato idrato 99.999%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
IN1027-100G IN1027-500G
APOSIN1027-100GEA 183 EUR
APOSIN1027-100G APOSIN1027-500G
Alluminio nitrato idrato 99.999%
Alluminio nitrato idrato
Formula: AlN₃O₉·H₂O
Peso molecolare: 231.01 g/mol
Punto di ebollizione: 130 °C
Punto di fusione: 73.5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003419
CAS Number: 25838-59-9
UN: 1438
ADR: 5.1 III