Alluminio nitrato idrato 99,9%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
IN1024-1KG
IN1024-200G
APOSIN1024-1KGEA
255
EUR
APOSIN1024-1KG
APOSIN1024-200G
Alluminio nitrato idrato 99,9%
Alluminio nitrato idrato
Formula:
AlN₃O₉·H₂O Punto di fusione: 73,5 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003419 CAS Number: 25838-59-9 UN: 1438 ADR: 5.1,III |