Stampa…
Magnesio cloruro, anidro 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
IN1017-1KG IN1017-500G
APOSIN1017-1KGEA 72.5 EUR
APOSIN1017-1KG APOSIN1017-500G
Magnesio cloruro, anidro 99%
Magnesio cloruro
Formula: MgCl₂
Punto di fusione: 714 °C
Densità: 2,32 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011106
CAS Number: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6