Aluminium fluoride, anidro 99,9%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
AlF₃ Punto di fusione: 1291 °C (subl.) Densità: 3,1 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003426 CAS Number: 7784-18-1 EINECS: 232-051-1 |