Stampa…
Zinco 98%, dust max. 10 μm
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
IN1013-100G IN1013-500G
APOSIN1013-100GEA 21.9 EUR
APOSIN1013-100G APOSIN1013-500G
Zinco 98%, dust max. 10 μm
Zinco
Delivery of this item to mainland UK is £40, additional charge will be added at order confirmation stage by our sales team.
Formula: Zn
Punto di ebollizione: 907 °C
Punto di fusione: 420 °C
Densità: 7,133 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011291
CAS Number: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III