Stampa…
Alluminio cloruro, anidro 99.99+%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
IN1012-100G IN1012-25G
APOSIN1012-100GEA 0 EUR
APOSIN1012-100G APOSIN1012-25G
Alluminio cloruro, anidro 99.99+%
Alluminio cloruro
Formula: AlCl₃
Punto di fusione: 190 °C
Densità: 2,44 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003422
CAS Number: 7446-70-0
EINECS: 231-208-1
UN: 1726
ADR: 8,II